Learn More
Annexin A1 Antibody (ANXA1/3566), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-08708CL1
Product Code. 30148547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10610.00 NOK
    10033.80 NOK / 0.10mL
    Save 576.20 NOK
    5% Off
Description
Annexin A1 Monoclonal antibody specifically detects Annexin A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Annexin A1
Monoclonal
CoraFluor 1
annexin A1, Annexin I, annexin I (lipocortin I), Annexin-1, ANX1, Calpactin II, calpactin-2, Chromobindin-9, Lipocortin I, LPC1annexin-1, p35, Phospholipase A2 inhibitory protein
Recombinant full-length human Annexin A1 protein (Uniprot: P04083)
0.1 mL
Protein Kinase, Signal Transduction
301
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG2a κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
ANXA1/3566
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt