Learn More
Aniline Hydrochloride, Mikromol™
Description
Aniline Hydrochloride
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Aniline Hydrochloride |
| CAS | 142-04-1 |
| Analyte or Component Names | Aniline Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C6 H7 N . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Aminobenzoic Acid Imp. C (EP), Fentanyl Imp. F (EP), Mesalazine Imp. K (EP), Sodium Cyclamate Imp. B (EP), Trimethoprim Imp. K (EP), Aniline, Aniline Hydrochloride, Phenylamine Hydrochloride, 4-Aminobenzoic Acid Imp. C (EP) as Hydrochloride, Sodium Cyclamate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Fentanyl Imp. F (EP) as Hydrochloride, Mesalazine Imp. K (EP) as Hydrochloride, Trimethoprim Imp. K (EP) as Hydrochloride, 4-Aminobenzoic Acid Impurity C as Hydrochloride, Fentanyl Impurity F as Hydrochloride, Mesalazine Impurity K as Hydrochloride, Sodium Cyclamate Impurity B as Hydrochloride, Trimethoprim Impurity K as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1ccccc1 |
| IUPAC Name | aniline;hydrochloride |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?