Learn More
Abeba™ Anatom 32270 Shoes
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Smooth leather
- Black in ATEX design
- Steel toe cap
- Shock absorbant PU midsole
- Metalfree penetration resistance
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with lacing
- Scratch-resistant coating in toe and heel area
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| Color | Black |
| Material | Leather |
| Size | 45 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 32270 |
| Toe Material | Steel |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?