Få mere at vide
Få mere at vide
Abeba™ Anatom 32268 Shoes
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek
1 pair
Beskrivelse
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Smooth leather
- Black
- Steel toe cap
- Shock absorbant PU midsole
- Metalfree penetration resistance
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with lacing
- Reflective material
- Scratch-resistant coating in toe and heel area
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| Color | Black |
| Material | Leather |
| Size | 40 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 32268 |
| Toe Material | Steel |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion