Learn More
Abeba™ Anatom 2130 Shoes
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfiber
- White
- Steel toe cap
- Shock absorbant PU midsole
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area adjustable, with elastic band
- Suitable for heel and foot lift
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | White |
| Material | Microfiber |
| Size | 36 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 2130 |
| Toe Material | Steel |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?