Learn More
Ampicillin, sodium salt, 99.67%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11440762 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11440762 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11440762 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219419950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Type Ampicillin Sodium Salt
Physical Form Powder
CAS 69-52-3
Color White
Quantity 50 mg
Assay Percent Range 0.9967
Molecular Formula C16H21N3NaO4S
Synonym D[-]-a-Aminobenzylpenicillin, 6-[D(-)-a-Aminophenylacetamido]penicillanic acid
InChI Key BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
IUPAC Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
Molecular Weight (g/mol) 374.411
PubChem CID 131673879
Formula Weight 371.4
Chemical Name or Material Ampicillin, sodium salt
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.