Beschreibung
HAP40 Polyclonal specifically detects HAP40 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HAP40 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulation | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | coagulation factor VIII-associated (intronic transcript) 1, coagulation factor VIII-associated 1, cpG island protein, DXS522E, F8A, factor VIII associated protein, factor VIII intron 22 protein, HAP40, huntingtin-associated protein 40 |
| Gene Symbols | F8A1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a Recombinant Protein corresponding to amino acids:LLQPPPAKLLPEHAQTLEKYSWEAFDSHGQESSGQLPEELFLLLQSLVMATHEKDTEAIKSLQVEMWPLLTAEQNHLLHLVLQETISPSGQGV |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?