Learn More
Ammonium tetrathiomolybdate, 99.95% (metals basis)
Código de producto. 11365827
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11365827
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 043493.06
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 15060-55-6 | H10MoN2S4 | 262.28 g/mol
Ammonium tetrathiomolybdate is used as an important reagent in synthetic chemistry and as a building block in bioinorganic chemistry. It is used in the treatment of copper toxicosis in animals and in Wilson's disease. It acts as a chelator in vivo to reduce copper levels. It interferes with angiogenesis and reduces tumor growth. Further, it is used in the synthesis of heterometallic sulfide clusters stabilized with dppm [bis(diphenylphosphino)methane] ligands. It is involved in the ring opening of aziridines leading to sulfides and disulfides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 15060-55-6
Molecular Formula H10MoN2S4
Molecular Weight (g/mol) 262.28
MDL Number MFCD00136013
InChI Key ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4
PubChem CID 15251598
IUPAC Name diazanium;bis(sulfanylidene)molybdenum;sulfanide
SMILES [NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S
Especificaciones
Physical Form Crystalline
Quantity 5 g
Assay Percent Range 99.95% (metals basis)
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 260.27
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Ammonium tetrathiomolybdate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado