Learn More
Melford Ammonium Sulfate
Description
Useful for precipitation or fractionation of proteins or for purification of antibodies.
Useful for precipitation or fractionation of proteins or for purification of antibodies. Used in crystallographic analysis of nucleic acids and proteins.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ammonium Sulfate |
| CAS | 7783-20-2 |
| Quantity | 1 kg |
| Molecular Formula | H8N2O4S |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?