Learn More
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 131°C to 135°C |
| CAS | 7773-06-0 |
| Color | White |
| pH | 4.5 to 6.0 (at 114.1g/L 25°C) |
| Physical Form | Crystalline |
| Quantity | 100 g |
| Molecular Formula | H6N2O3S |
| Linear Formula | NH4SO3NH2 |
| MDL Number | MFCD00011429 |
| UN Number | UN3077 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium sulphamidate
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- ACUTE AQUATIC Acute 1
- H302-Harmful if swallowed.
- H400-Very toxic to aquatic life.
- P273-Avoid release to the environment.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulphamidate
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?