Learn More
Ammonium Phosphate Dibasic, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsBeskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 50 kg |
| Linear Formula | (NH4)2HPO4 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 132.06g/mol |
| Percent Purity | ≥98% (alkalimetric) |
| Grade | ACS/puriss. p.a. |
| Chemical Name or Material | Ammonium Phosphate Dibasic, Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?