Learn More
Ammonium Metavanadate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. 10600151 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
Unit Size:
100g
250g
Product Code. Quantity unitSize
10600151 100 g 100g
10610151 250 g 250g
2 options
Product Code. 10600151
Brand: Fisher Chemical A/5680/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-55-6
Molecular Formula H4NO3V
Molecular Weight (g/mol) 116.98
MDL Number MFCD00011430
InChI Key YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name vanadiumoylol amine
SMILES N.O[V](=O)=O
Tekniske data
Melting Point 200°C
Color Green
Physical Form Solid
Quantity 100 g
Formula Weight 116.98g/mol
Packaging Plastic powder jar
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.