Learn More
Ammonium magnesium phosphate hydrate, 99.999% (metals basis)
Code produit 11365118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11365118 250 g 250g
11355118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11365118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044053.30
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7785-21-9 | H4MgNO4P | 137.31 g/mol
Ammonium magnesium phosphate hydrate general application in pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7785-21-9
Molecular Formula H4MgNO4P
Molecular Weight (g/mol) 137.31
MDL Number MFCD00050358
InChI Key MXZRMHIULZDAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym unii-76yp0j930v, magnesium ammonium phosphate, ammonium magnesium phosphate hydrate, ammonium magnesium orthophosphate, phosphoric acid, ammonium magnesium salt, azanium magnesium phosphate, phosphoric acid, ammonium magnesium salt 1:1:1, magnesium 2+ ammonium phosphate, magnesium 2+ ion ammonium phosphate, ammonium magnesium phosphate nh4 mg po4
PubChem CID 178727
SMILES [NH4+].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Density 1.711 g/mL
Solubility Information Soluble in water.
IUPAC Name azanium;magnesium;phosphate
Formula Weight 137.32 (Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Ammonium magnesium phosphate hydrate
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.