Learn More
Ammonium chloride, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
2.5kg
25kg
500g
Pack of 6
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 25 kg |
| Linear Formula | NH4Cl |
| SMILES | N.Cl |
| IUPAC Name | amine hydrochloride |
| Formula Weight | 53.49 |
| Percent Purity | ≥99.5% |
| Grade | ACS/puriss. p.a. |
| Vapor Pressure | 1mmHg (160.4°C) |
| Density | Vapor Density: 1.9 (vs air) |
| Chemical Name or Material | Ammonium Chloride, Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium chloride
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H302-Harmful if swallowed.
- H319-Causes serious eye irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido