Specifications
Tekniske data
| Melting Point | 58.0°C |
| Color | White |
| Physical Form | Powder |
| Quantity | 2.5 kg |
| Packaging | Plastic bottle |
| Linear Formula | (NH4)2CO3 |
| Merck Index | 15, 505 |
| Solubility Information | Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C) |
| Formula Weight | 96.09 |
| Percent Purity | ≥30.5% (NH3) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium carbonate
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- H302-Harmful if swallowed.
- P264-Wash face, hands and anyexposed skin thoroughly after handling.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?