Learn More
Ammonia Standard: NH3 @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Description
Ammonia Standard: NH3 @ 10000 μg/mL in H2O
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ammonia |
| CAS | 7664-41-7 |
| Methods | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyte or Component Names | Ammonia |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | H3 N |
| Synonym | Ammonia, Ammonia solution concentrated |
| InChI Formula | InChI=1S/H3N/h1H3 |
| SMILES | N |
| IUPAC Name | azane |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?