Learn More
Hanna Instruments™ Ammonia Medium Range Portable Photometer
Click to view available options
Range:
0 to 9.99mg/L
Unit Size:
Each
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Medium Range Portable Photometer |
| Accuracy | ±0.05mg/L |
| For Use With (Application) | Ammonia |
| Height (Metric) | 69 mm |
| Length (Metric) | 192 mm |
| Light Source | Light Emitting Diode |
| Range | 0 to 9.99mg/L |
| Resolution | 0.01mg/L |
| Weight (Metric) | 0.36 kg |
| Width (Metric) | 104 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion