Learn More
Amitriptyline hydrochloride, MedChemExpress
Description
Amitriptyline hydrochloride also weakly binds to dopamine reuptake transporter (DAT) with a Ki of 2.58 μM. Amitriptyline hydrochloride also inhibits adrenergic, muscarinic, histamine and 5-HT receptors. Amitriptyline hydrochloride is a TrkA and TrkB receptors agonist with potent neurotrophic activity. Amitriptyline hydrochloride has antidepressant activity.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Amitriptyline hydrochloride |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 549-18-8 |
| Color | White |
| Quantity | 5 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H24ClN |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.61 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (159.31 mM) |
| SMILES | CN(C)CC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=C\1C=CC=C3.Cl |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?