Learn More
Aminoguanidine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16458576
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16458576 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16458576 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1041
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Aminoguanidine hydrochloride is a diamine oxidase and NO synthase inhibitor, reduces levels of advanced glycation end products (AGEs) through interacting with 3-deoxyglucosone, is an investigational drug for the treatment of diabetic nephropathy.
Aminoguanidine hydrochloride is a diamine oxidase and NO synthase inhibitor, reduces levels of advanced glycation end products (AGEs) through interacting with 3-deoxyglucosone, is an investigational drug for the treatment of diabetic nephropathy.
Spécification
Chemical Name or Material Aminoguanidine hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 1937-19-5
Color White
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula CH7ClN4
Synonym Pimagedine hydrochloride GER-11 Aminoguanidinium chloride
Solubility Information H2O : ≥ 100 mg/mL (904.57 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (904.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES NNC(N)=N.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 110.55
Formula Weight 110.55
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.