Learn More
Aminocaproic Acid, Mikromol™
Descrizione
Aminocaproic Acid
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Aminocaproic acid |
| CAS | 60-32-2 |
| Analyte or Component Names | Aminocaproic acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C6 H13 N O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Aminocaproic Acid, Ω-Aminocaproic acid, Ω-Aminohexanoic acid, 177 J.D., 6-Amino-n-hexanoic acid, 6-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, ACS, Acepramin, Acepramine, Acikaprin, Afibrin, Amicar, Amikar, Aminokapron, CL 10304, CY 116, Caplamin, Capramol, Caprocid, Caprolisin, EACA, EACS, Epsamon, Epsicapron, Epsikapron, Epsilcapramin, Epsilon S, Hemocaprol, Hemopar, Hepin, Ipsilon, NSC 212532, NSC 26154, NSC 400230, Respramin, epsilon-Aminocaproic acid, epsilon-Amino-n-hexanoic acid, epsilon-Aminohexanoic acid, epsilon-Leucine, epsilon-Norleucine, omega-Aminocaproic acid, omega-Aminohexanoic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9) |
| SMILES | NCCCCCC(=O)O |
| IUPAC Name | 6-aminohexanoic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?