Learn More
ε-Amino-N-caproic Acid, 99.8%, MP Biomedicals™
Product Code. 11438000 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11438000 25 g 25g
11448000 100 g 100g
11458000 500 g 500g
11468000 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11438000 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210164525
Chemical Identifiers
CAS 60-32-2
Molecular Formula C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.175
InChI Key SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
IUPAC Name 6-aminohexanoic acid
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Specifications
Color White
Density 1.48g/mL
Assay Percent Range 99.8%
Quantity 25 g
Formula Weight 131.2
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material ε-Amino-N-caproic Acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.