Learn More
Beskrivelse
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
garanti
One year
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Amicon Stirred Cell 400 mL |
| For Use With (Equipment) | Ultracel™, Biomax™, and Durapore™ membrane discs for use in stirred cells |
| For Use With (Application) | Concentration, Buffer Exchange, Desalting |
| Includes | Amicon™ Stirred Cell 400 mL |
| Type | Ultrafiltration Equipment |
| Volume (Metric) Hold Up | 400 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?