Få mere at vide
AMG 837 calcium hydrate, MedChemExpress
Produktkode 16488567
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek
10mg
50mg
5mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16488567
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY13967B
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
MedChemExpress AMG 837 calcium hydrate is a potent, orally bioavailable and partial agonist of GPR40/FFA1. AMG 837 calcium hydrate inhibits specific [3H]AMG 837 binding at the human FFA1 receptor with a pIC50 of 8.13. AMG 837 calcium hydrate could enhance insulin secretion and lower glucose levels in rodents.
AMG 837 calcium hydrate is a potent, orally bioavailable and partial agonist of GPR40/FFA1. AMG 837 calcium hydrate inhibits specific [3H]AMG 837 binding at the human FFA1 receptor with a pIC50 of 8.13. AMG 837 calcium hydrate could enhance insulin secretion and lower glucose levels in rodents.
Tekniske data
Chemical Name or Material AMG 837 calcium hydrate
CAS 1259389-38-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C26H21F3O3.1/2Ca.H2O
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 42 mg/mL (92.22 mM)
SMILES [O-]C(C[C@H](C#CC)C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=C2)=O.[0.5Ca2+].O
Molecular Weight (g/mol) 455.45
Formula Weight 455.45
Percent Purity 97.23%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.