Description
- Low background and excellent signal-to-noise ratios.
- Compatible with a variety of labeling and detection systems.
- High binding capacity.
- Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
- Proprietary nitrocellulose formula gives a long shelf life of bound proteins.
- Available in popular precut sizes for your application.
Specifications
Specifications
| Product Type | Blotting Membrane |
| Sample Type | Protein |
| Quantity | 1 Each |
| For Use With (Application) | For western, southern and northern blotting applications |
Safety and Handling
Product Identifier
- Amersham Protran Supported Nitrocellulose PT 0.45 µm, 102x133 mm, 10/PK
- Warning
- Flammable solid Category 2
- H228-Flammable solid.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?