Learn More
Amersham™ CyDye™ 700 Goat-Anti-Rabbit Secondary Antibody, Cytiva
Amersham™ CyDye™ NIR-labeled secondary antibodies are designed for quantitative fluorescent Western blotting.
Brand:  Life Science products Cytiva 29360787
 View more versions of this product
Product Code. 16227801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2210.00 NOK
    1896.27 NOK / 0.50mg
    Save 313.73 NOK
    14% Off
Descrizione
Descrizione
Fluorescence detection is a direct Western blotting method in which a secondary antibody is conjugated to a fluorophore, avoiding the need for ancillary detection reagents. Different fluorophores are available for signal detection at either visible light or near-infrared (NIR) wavelengths.
Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies are labeled with NIR fluorophores that emit light at wavelengths of 700 nm or 800 nm. By using Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies together with a pair of appropriate rabbit or mouse primary antibodies, you can perform multiplexed experiments.
Key benefits:
  • Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
  • Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
  • Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
  • Stable signals allow membranes to be stored and rescanned for future studies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Western Blot
0.5 mg
2°C to 8°C, protected from light
CyDye 700
Secondary
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Amersham CyDye 700nm goat antirabbit (0.5mg)
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Consigli di prudenza
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contains : sodium azide
  • UNKNOWN ACUTE-50.9 per cent of the mixture consists of component(s) of unknown acute toxicity.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contains 5.9% of components with unknown hazards to the aquatic environment.
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato