Learn More
Invitrogen™ TE, pH 7.0, RNase-free
Product Code. 10546935
Click to view available options
Quantity:
50 mL
10 x 1 mL
Unit Size:
10mL
50mL
Product Code. 10546935
Brand: Invitrogen™ AM9860
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Invitrogen TE buffer is a commonly recommended storage solution for RNA samples. 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7.0 is in nuclease-free, ultrapure water.
Invitrogen TE buffer is a commonly recommended storage solution for RNA samples. 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7.0 is in nuclease-free, ultrapure water. The last step in every RNA isolation protocol is to resuspend the purified RNA pellet. After painstakingly isolating the RNA, it is crucial that the pellet be suspended and stored in a safe, RNase-free solution. TE Buffer is prepared from the purest reagents available, under scrupulously monitored conditions in a state-of-the-art manufacturing facility. It is then subjected to rigorous quality control procedures to guarantee their purity and performance.
Order Info
Shipping Condition: Room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 7.0
Physical Form Liquid
Product Line Ambion
Quantity 10 x 1 mL
Packaging Bottle
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato