Specifica
| Physical Form | Beads |
| Particle Size | Particle size analysis : uniformity coefficient: <1.8, harmonic mean size: 0.650 to 0.820mm, <0.300mm: <0.5%,> 1.180mm: <3.0% |
| Packaging | Plastic bottle |
| Volume Total Capacity | (Cl-):> 1.0 eq/L |
| Water Retention Capacity | (Cl-): 58 to 64% |
| Fieser | 01,511; 02,267; 04,267; 06,302; 07,182 |
| Color | Beige/Brown to Ivory |
| Quantity | 100 g |
| IUPAC Name | tetramethylazanium;chloride |
| Chemical Name or Material | Amberlite™ IRA-900 |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.