Learn More
AmberChrom™, 50WX2, 50-100 mesh, H-form, Thermo Scientific™
Product Code. 17565595 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17565595 100 g 100g
17575595 500 g 500g
17555595 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17565595 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 472871000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Identifiants chimiques
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Molecular Formula C28H30
Molecular Weight (g/mol) 0.00
MDL Number MFCD00132722
InChI Key NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,2-diethenylbenzene; 1-ethenyl-2-ethylbenzene; ethenylbenzene
SMILES *
Spécification
Physical Form Beads
CAS Min % 18%, 74%
CAS Max % 26%, 82%
Ion Exchange Capacity ≥0.6 eq/L (H form)
Particle Size 50 to 100 mesh, ≤15 % (< 210 μm), ≤15 % (> 840 μm)
Packaging Plastic Bottle
Water Retention Capacity 74 to 82 % (H form)
Color Light Beige to Orange to Brown
Quantity 100 g
Solubility Information Insoluble in water
Chemical Name or Material AmberChrom™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • AmberChrom 50WX2, H-form
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
Mention de danger
  • H318-Causes serious eye damage.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.