Learn More
Azpack™ Amber Glass Narrow Neck Winchester Bottles with Black Polycone Caps
Click to view available options
Capacity (Metric):
1000 mL
Closure Size:
31/R6
Unit Size:
Pack of 10
Descrizione
- Amber soda lime glass
- Includes black polythene cone cap
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Color | Amber |
| Material | Soda Lime Glass |
| Quantity | 10/PK |
| Width (Metric) | 98mm |
| Closure Color | Black |
| Closure Included | Yes |
| Mouth | Narrow |
| Height (Metric) | 242.6 mm |
| Closure Liner | Polythene Cone |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto