Learn More
Amantadine hydrochloride, MedChemExpress
Product Code. 16468478
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16468478 10 g 10g
16444357 50 g 50g
16400918 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16468478 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB0402A
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Amantadine (1-Adamantanamine) hydrochloride is an orally avtive and potent antiviral agent with activity against influenza A viruses.
Amantadine hydrochloride inhibits several ion channels such as NMDA and M2, and also inhibits Coronavirus ion channels. Amantadine hydrochloride also has anti-orthopoxvirus and anticancer activity. Amantadine hydrochloride can be used for Parkinson's disease, postoperative cognitive dysfunction (POCD) and COVID-19 research.
Spécification
Chemical Name or Material Amantadine hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 665-66-7
Color White
Quantity 10 g
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C10H18ClN
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Synonym 1-Adamantanamine hydrochloride 1-Adamantylamine hydrochloride 1-Aminoadamantane hydrochloride
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (532.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (266.37 mM)
SMILES NC1(C2)C[C@@H]3C[C@@H](C[C@H]2C3)C1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 187.71
Formula Weight 187.71
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.