Learn More
Descrizione
The Aluminum Weighing Dish may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
- Designed for moisture determination balances with slightly tapered walls for stacking.
- Oil free
Passed through a rigorous, three-step cleansing process to remove forming oil or residue for more reliable weighing and moisture sample analysis.
- Processed and packaged in clean room environment
- Lot traceable
- Volume: 1 mL
- Dimensions: 0.98 x 0.3 in. (25 x 7 mm)
- Pack of 50
- Thickness: 0.19 mm
- Certificates for Oil-Free Aluminum Dishes available upon request
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Bottom Shape | Round |
| Capacity (Metric) | 40 mL |
| Color | Silver |
| Disposable | Single-use |
| Material | Aluminum |
| Shape | Circular |
| Sterility | Non-sterile |
| Type | Weighing Boat |
| Dimensions (L x W) | 101 x 8 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?