Learn More
Aluminum oxide, Gamma phase, Catalyst support, High surface area, Bimodal
Product Code. p-6827162
Click to view available options
Quantity:
50 g
5 kg
Unit Size:
50g
5kg
Product Code. 11340488
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043832.18
Request Bulk or Custom Format
High surface area, Bimodal | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide finds applications in catalyst support, chemical sensors, as an absorbent for gases and water vapors, manufacturing of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators and resistors, paper, crucibles, as chromatographic matrix, in fluxes, light bulbs and heat-resistant fiber. Heavy quantity of Aluminum oxide is used in the production of aluminum and a component of clay. It is also used as catalyst in hydrodesulfurization and in Ziegler-Natta polymerizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1344-28-1
Molecular Formula Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
MDL Number MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifications
Boiling Point 2980°C
Melting Point 2045°C
Physical Form Pellets
Quantity 50 g
Solubility Information Insoluble in water. Slightly soluble in acid and alkali.
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Formula Weight 101.96
Density 3.965
Chemical Name or Material Aluminum Oxide, Catalyst Support
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt