Learn More
Aluminum oxide, catalyst support, intermediate surface area (low SiO{2})
Código de producto. 11320538
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11320538 1 kg 1kg
11310538 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11320538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043857.A1
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Form: S.A. 100m2/g | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide finds applications in catalyst support, chemical sensors, as absorbent for gases and water vapors, manufacturing of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators and resistors, paper, crucibles, as chromatographic matrix, in fluxes, light bulbs, heat-resistant fiber. Heavy quantity of aluminum oxide is used in the production of aluminum and a component of clay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1344-28-1
Molecular Formula Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
MDL Number MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Color White
Physical Form Pellets
Quantity 1 kg
Solubility Information Slightly soluble in acid and alkali. Insoluble in water.
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Odor Odorless
Appearance Off-white pellets
Chemical Name or Material Aluminum oxide, Contains 0.1% SiO2
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.