Learn More
Aluminum nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis excluding Hg)
Product Code. 11350809
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
5g
Product Code. 11350809
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010626.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25838-59-9 | AlN3O9 | 212.99 g/mol
Aluminum nitrate hydrate is used to produce alumina for the preparation of insulating papers, and in the extraction of actinide elements. It is also used in the preparation of rare earth aluminates, in the heating elements of cathode ray tubes, as a precursor for sol-gel synthesis of alumina, and on transformer core laminates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25838-59-9
Molecular Formula AlN3O9
Molecular Weight (g/mol) 212.99
MDL Number MFCD00003419
InChI Key JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 22078336
SMILES [Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Melting Point 73.5°C
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 500 g
Assay Percent Range 99.999% (Metals basis excluding Hg)
Solubility Information Soluble in water,methanol,ethanol,and ethylene glycol.
IUPAC Name aluminium(3+) trinitrate
Formula Weight 212.99 (Anhydrous)
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Appearance White crystalline
Chemical Name or Material Aluminum nitrate hydrate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato