Learn More
Nickel Electro™ Aluminum Lids for Aluminum Basin
Código de producto. 12727356 Tienda Nickel-Electro Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric):
60 mm
70 mm
75 mm
90 mm
200 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 5
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12727356
missing translation for 'mfr': Nickel Electro™ 646
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Nickel Electro™ Aluminun Lid for aluminum Basin is crevice free and one piece construction.
  • Aluminum
  • Seamless
  • One piece construction
  • Crevice free
  • For use with aluminum basin
Especificaciones
Material Aluminum
Type Basin Lid
Height (Metric) 5 mm
Diameter (Metric) 90 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado