Learn More
Azpack™ Aluminum Crimp Seals
Código de producto. 10294854
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
13 mm
20 mm
Volume (Metric):
2 mL
5, 10, 20 mL
Tamaño de la unidad:
Pack of 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Outer Volume (Metric) Tamaño de la unidad
10294854 13 mm 2 mL Pack of 500
11318133 20 mm 5, 10, 20 mL Pack of 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10294854 Proveedor Azpack™ N.º de proveedor 10294854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00 NOK
    735.07 NOK / Pack of 500
    Save 24.93 NOK
    3% Off
Estimated Shipment: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Seals freeze drying and injection vials. Azpack™Aluminum Crimp Seals prevent leakage of hazardous and biological products.
  • For use with clear neutral glass vials
  • Aluminum
  • 500/Pack
Especificaciones
Color Silver
Diameter (Metric) Outer 13 mm
Material Aluminum
Volume (Metric) 2 mL
Closure Type Crimp Cap
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.