Learn More
Ansell AlphaTec 3000 Coverall, Hood
Beschreibung
- Designed to protect, typical innovative features include dual zip systems and double cuffs
- Lightweight and durable
- Highly visible bright yellow color for improved worker safety
- Anti-static
Spezifikation
Spezifikation
| Size | Large |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Yellow |
| Seam Type | Welded |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Model | Alphatec Model 121 |
| For Use With (Application) | Transferring Liquids and Solids Between Vessels and Tanks and Process Equipment, Unexpected Leakages Spills or Other Releases, Opening and Draining Pumps Valves or Lines, Loading and Unloading Trucks and Vehicles, Filling, Blending and Charging of Raw Materials, Product Inspection, Mixing or Loading Chemicals, Cleaning of Plant and Machines |
| Weight (Metric) | 80 gsm |
| Style | Y30W121 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?