Learn More
Ansell AlphaTec™ 2500 STANDARD Overboots ESD Bound
Description
- The fabric achieves the highest classifications for protection from biological agents in accordance with EN 14126 for penetration of blood, body fluids and blood-borne pathogens
- Unique material offering exceptional strength, liquid and particulate protection
- Low linting reduces risk of contamination in critical areas
Specifications
Specifications
| Size | 46 to 48 |
| Material | Non-woven Polypropylene Laminate |
| Latex Free | Yes |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Type | Elastic Top with Ankle Ties |
| Sole Type | ESD PVC |
| Seam Type | Bound |
| Style | W25B407 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?