Learn More
Ansell AlphaTec™ 23-200 Food Safe PVC-Coated Cotton-Lined Gloves
Product Code. 16659103 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Unit Size:
12 pairs
Product Code. 16659103
Brand: Ansell 23200070
Only null left
Add to basket
Add to basket
Medium duty gloves maintain dexterity and pliability, even at low temperatures. Textured finish enhances grip capabilities in wet, slippery applications.
  • Rough sandblast finish enhances grip in wet, slippery conditions
  • 13-gauge knitted cotton liner increases user comfort
  • Compliant with FDA & EU Food Handling Requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 374_2003 Microorganism, REACH Compliant
Applications Industrial
Color Blue
Cut Resistance Rating ANSI A2
Exterior Finish Fully Textured
Latex Free Yes
Material PVC
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 7
EN388 Standard 3121B
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KLT
EN ISO 374 - 5 Yes
Glove Cuff Style Gauntlet
Liner Material Cotton
Lining Lined
Series 23-200
Length (English) 12 in.
Length (Metric) 300 mm
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.