Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Lab Coat Bound
Descripción
Designed to allow perspiration to escape from the suit and withstand saturation of liquid chemicals.
- Filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquids, and particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric to help reduce the risk of heat stress
- Optimized fit, improving wearer comfort and safety
- Low linting
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Controlled Environments Lab Coat |
| Size | Small |
| Gender | Unisex |
| Material | Microporous Non-woven Polyethylene Laminate |
| Color | White |
| Closure Type | Zipper |
| Disposable | Reusable |
| Style | Knee-length |
| Model | 2000 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE CATEGORY III (Type PB (6)-B, EN 14126) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?