Learn More
Descripción
- Silicone Free
- Low Linting
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Application) | Clean Room Cleaning and Preparing, Production Line Support and Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services |
| Style | W20B214 |
| Product Type | Controlled Environments Gown |
| Material | Non-woven Microporous Polyethylene Laminate |
| Color | White |
| Closure Type | Tear-back |
| Disposable | Limited-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Seam Type | Bound |
| Sleeve Style | Long Sleeve |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?