Description
- Specialized protection: The AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 111 delivers light chemical resistance, guards against asbestos and filters 99.9% of particles over 3 microns in size, as well as brick and cement dust, light aerosols and mists
- Heightened breathability: This asbestos protection suit's air and water vapor permeability also reduces wearers' exposure to heat stress
- Enhanced fit and features: Wearer comfort is augmented by this protective body suit's optimal fit, while a three-piece hood offers additional protective coverage, finger loops offer a secure hold and red stitching ensures easy identification
- Certified antistatic capabilities: The AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 111 is tested against EN 1149-5 antistatic standards
Spécification
Spécification
| Product Type | Hooded Coveralls |
| Size | 4X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Anti-static SMS |
| Color | White |
| Disposable | Reusable |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Finger Loops, Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?