Beschreibung
- Specialized protection: The AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 111 delivers light chemical resistance, guards against asbestos and filters 99.9% of particles over 3 microns in size, as well as brick and cement dust, light aerosols and mists
- Heightened breathability: This asbestos protection suit's air and water vapor permeability also reduces wearers' exposure to heat stress
- Enhanced fit and features: Wearer comfort is augmented by this protective body suit's optimal fit, while a three-piece hood offers additional protective coverage, finger loops offer a secure hold and red stitching ensures easy identification
- Certified antistatic capabilities: The AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 111 is tested against EN 1149-5 antistatic standards
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Hooded Coveralls |
| Size | 5X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Anti-static SMS |
| Color | White |
| Disposable | Reusable |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Finger Loops |
| Neck Style | Hooded |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?