Description
alpha-Synuclein Polyclonal specifically detects alpha-Synuclein in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | alpha-Synuclein |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Formulation | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gene Alias | alpha-synuclein, I+/--synuclein, MGC110988, NACP, non A-beta component of AD amyloid, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, PARK1, PARK4, PD1, SNCA, synuclein alpha-140, synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor), truncated alpha synuclein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic phosphorylated peptide around Y136 of human alpha-Synuclein (NP_000336.1). QDYEP |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?