Learn More
alpha-Smooth Muscle Actin Antibody (ACTA2/791), Allophycocyanin, R&D Systems™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
alpha-Smooth Muscle Actin Monoclonal antibody specifically detects alpha-Smooth Muscle Actin in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular), Immunofluorescence, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | alpha-Smooth Muscle Actin |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | ACTA2/791 |
| Conjugate | APC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | AAT6, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, ACTVS, alpha 2 actin, alpha SMA, alpha smooth muscle actin, alpha-actin-2, alpha-SMA, a-sma, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, growth-inhibiting gene 46, sma, smooth muscle actin |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human alpha-Smooth Muscle Actin protein (Uniprot: P62736) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?