Learn More
Alpha-(Methylenecyclopropyl)glycine (Mixture of Diastereomers), TRC
Product Code. 30007733
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30007733 1 mg 1mg
30003466 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30007733 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM3031501MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-09-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2517-07-9
Molecular Formula C6 H9 N O2
Molecular Weight (g/mol) 127.14
Synonym α-Amino-2-methylenecyclopropaneacetic Acid
IUPAC Name 2-amino-2-(2-methylidenecyclopropyl)acetic acid
SMILES NC(C1CC1=C)C(=O)O
Spécification
InChI Formula InChI=1S/C6H9NO2/c1-3-2-4(3)5(7)6(8)9/h4-5H,1-2,7H2,(H,8,9)
Quantity 1 mg
Formula Weight 127.0633
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature
Chemical Name or Material rac-alpha-(Methylenecyclopropyl)glycine
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.