Learn More
Alpha-(Chloromethyl)-3-hydroxybenzenemethanol, TRC
Product Code. 30135244
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30135244 1 g 1g
30007577 500 mg 500mg
30012913 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30135244 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC4729501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1378757-22-2
Molecular Formula C8H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 172.61
Synonym α-(Chloromethyl)-3-hydroxybenzenemethanol, (RS)-2-Chloro-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol
IUPAC Name 3-(2-chloro-1-hydroxyethyl)phenol
SMILES OC(CCl)c1cccc(O)c1
Spécification
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H9ClO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,8,10-11H,5H2
Formula Weight 172.0291
Chemical Name or Material alpha-(Chloromethyl)-3-hydroxybenzenemethanol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.