Learn More
Alpha-Acetamidocinnamic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | a-Acetamidocinnamic Acid |
| CAS | 5469-45-4 |
| Molecular Formula | C11 H11 N O3 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 2-(acetylamino)-3-phenyl-, Cinnamic acid, α-acetamido- (6CI,7CI,8CI), 2-(Acetylamino)-3-phenyl-2-propenoic acid, 2-Acetamidocinnamic acid, 2-Acetylamino-3-phenylacrylic acid, 2-Acetylamino-3-phenylprop-2-enoic acid, N-Acetyldehydrophenylalanine, NSC 25333, α-Acetamidocinnamic acid, α-Acetylaminocinnamic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H11NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/b10-7- |
| SMILES | CC(=O)N\C(=C/c1ccccc1)\C(=O)O |
| IUPAC Name | (Z)-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 205.21 |
| Formula Weight | 205.0739 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?