Learn More
Alogliptin Benzoate, MedChemExpress
Product Code. 16448268
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize':
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity missing translation for 'unitSize'
16448268 10 mg 10mg
16437996 100 mg 100mg
16434157 50 mg 50mg
16430708 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16448268 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HYA0023
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Alogliptin Benzoate (SYR-322) is a potent, selective and orally active inhibitor of DPP-4 with an IC50 of <10 nM, and exhibits greater than 10,000-fold selectivity over DPP-8 and DPP-9. Alogliptin Benzoate can be used for the research of type 2 diabetes.
Alogliptin Benzoate (SYR-322) is a potent, selective and orally active inhibitor of DPP-4 with an IC50 of <10 nM, and exhibits greater than 10,000-fold selectivity over DPP-8 and DPP-9. Alogliptin Benzoate can be used for the research of type 2 diabetes.
Spécification
Chemical Name or Material Alogliptin Benzoate
CAS 850649-62-6
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H27N5O4
Quantity 10 mg
Synonym SYR 322
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (108.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C(N1C[C@H](N)CCC1)N(C2=O)CC3=C(C#N)C=CC=C3)N2C.O=C(O)C4=CC=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 461.51
Formula Weight 461.51
Percent Purity 99.27%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.