Learn More
Allylboronic acid pinacol ester, TRC
Code produit. 30311169
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
missing translation for 'unitSize':
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity missing translation for 'unitSize'
30311169 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30311169 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCA614258250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Allylboronic acid pinacol ester
CAS 72824-04-5
Molecular Formula C9H17BO2
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6H,1,7H2,2-5H3
SMILES CC1(C)OB(CC=C)OC1(C)C
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-2-enyl-1,3,2-dioxaborolane
Molecular Weight (g/mol) 168.04
Formula Weight 168.1322
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.